Tisk…
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-oxocyclopentane-1-carboxylic acid, 3-Oxo-1-cyclopentanecarboxylic acid, 3-Oxo-cyclopentane-carboxylic acid
426340010 426340050
ACRO426340010EA 5370 CZK
ACRO426340010 ACRO426340050
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid 97%
3-Oxocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White to yellow Crystalline powder
Vzorec: C6H8O3
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01320173
CAS číslo: 98-78-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with NaOH ≥96.0 %