Tisk…
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Terc-butanolát draselný
428791000 428798000
428791000.EA 7510 CZK
428791000. 428798000.
Potassium-tert-butoxide 20% (w/w) 1.6-1.7 M in THF, AcroSeal®, pure
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
MW: 112.21
Bod vzplanutí: –21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to amber Solution
Strength 1.60 to 1.75 M