Tisk…
Dimethyl carbonate, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428730010 428731000
428730010.EA 5410 CZK
428730010. 428731000.
Dimethyl carbonate, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dimethyl carbonate
Vzorec: C₃H₆O₃
Bod varu: 90 °C (1013 hPa)
Bod tání: 2…4 °C
Hustota: 1,069 g/cm³
Bod vzplanutí: 18 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008420
CAS číslo: 616-38-6
UN: 1161
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA