Tisk…
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
426310010 426310050
ACRO426310010EA 2270 CZK
ACRO426310010 ACRO426310050
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 96%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod tání: 34…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039884
CAS číslo: 33674-96-3
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 41 °C
GC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure