Tisk…
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426270010 426270050 426270250
ACRO426270010EA 1110 CZK
ACRO426270010 ACRO426270050 ACRO426270250
4,4-Dimethyl-1-pentene 99%
4,4-Dimethyl-1-pentene
Vzorec: C₇H₁₄
Bod varu: 73 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,682 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00026337
CAS číslo: 762-62-9
UN: 3295
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %