Tisk…
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
426190010 426190050
ACRO426190010EA 2390 CZK
ACRO426190010 ACRO426190050
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane 95%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Vzorec: C₉H₂₀N₂O₂
Hustota: 0,984 g/cm³
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210019
CAS číslo: 68076-36-8
UN: 2735
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR consistent with structure