Tisk…
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426140050 426140250
ACRO426140050EA 2850 CZK
ACRO426140050 ACRO426140250
Dimethyl chlorophosphate 96%
Dimethyl chlorophosphate
Vzorec: C₂H₆ClO₃P
Bod varu: 80 °C (25 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00117904
CAS číslo: 813-77-4
UN: 2927
ADR: 6.1,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥95.0 %