Tisk…
Potassium-tert-butoxide 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426121000 426128000
426121000.EA 3210 CZK
426121000. 426128000.
Potassium-tert-butoxide 1 M in tert-butanol, AcroSeal®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
Hustota: 0,82 g/cm³
Bod vzplanutí: 12 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Strength 0.95 to 1.10 M
Refractive index 1.5750 to 1.5780 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %