Tisk…

Triethyl borate 97%, AcroSeal®

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

428651000 428658000
428651000.EA 1640 CZK
428651000. 428658000.
Triethyl borate 97%, AcroSeal®
Triethyl borate
Vzorec: C₆H₁₅BO₃
Bod varu: 117 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,858 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009073
CAS číslo: 150-46-9
UN: 1176
ADR: 3,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3705 to 1.3775 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR