Tisk…
Ammonium sulphide 20% in water
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
426080010 426081000
ACRO426080010EA 9380 CZK
ACRO426080010 ACRO426081000
Ammonium sulphide 20% in water
Ammonium sulphide
Vzorec: H₈N₂S
Bod vzplanutí: 32 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010892
CAS číslo: 12135-76-1
UN: 2683
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow Solution
Titration Iodimetric 20.0 to 24.0 %
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %