Tisk…
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: DSS
426020010 426020050
ACRO426020010EA 4970 CZK
ACRO426020010 ACRO426020050
DSS (Disuccinimidyl suberate) 97%
DSS (Disuccinimidyl suberate)
Vzorec: C₁₆H₂₀N₂O₈
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00049059
CAS číslo: 68528-80-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure