cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
425900010
425902500
ACRO425900010EA
13940
CZK
ACRO425900010
ACRO425902500
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid 95%
cis-3-Azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec:
C₆H₉NO₂ Bod tání: 252…256 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03093875 CAS číslo: 22255-16-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Powder or crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥94 % |