Tisk…
Methoxid sodný 30% w/w 5.4 M methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
428361000 428368000
428361000.EA 1300 CZK
428361000. 428368000.
Methoxid sodný 30% w/w 5.4 M methanol, AcroSeal®
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
MW: 54.02
Bod tání: 1…5 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
UN: 1289
ADR: 3 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Solution
Strength 5.3 to 5.6 M
HPLC ≥97.5 %