1-chlorbutan 99.8% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
n-Butyl Chloride
425880010
425880025
425880010.EA
4380
CZK
425880010.
425880025.
1-chlorbutan 99.8% for HPLC
1-chlorbutan
Vzorec:
CH₃(CH₂)₃Cl Bod varu: 78,4 °C (1013 hPa) Bod tání: –123 °C Hustota: 0,88 g/cm³ Bod vzplanutí: –12 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001009 CAS číslo: 109-69-3 UN: 1127 ADR: 3,II |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless Liquid |
Water | ≤0.020 % |
GC | ≥99.7 % |
UV | at 250 nm A: ≤0.01 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity | ≤0.0003 meq/g |
Filtered to 0.2 micrometer | Filtered |