Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
425850050
425850250
ACRO425850050EA
1570
CZK
ACRO425850050
ACRO425850250
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex 47+% (active SO₃)
Sulphur trioxide N,N-dimethylformamide complex
Vzorec:
C₃H₇NO₄S Bod tání: 155…158 °C Bod vzplanutí: >120 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00043411 CAS číslo: 29584-42-7 EINECS: 249-701-5 UN: 3261 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Beige to light brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥47.0 % (as SO3) |