Tisk…
6-Carboxyfluorescein 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 6-FAM
425801000 425805000
ACRO425801000EA 4560 CZK
ACRO425801000 ACRO425805000
6-Carboxyfluorescein 96%
6-Carboxyfluorescein
Appearance: Yellow to orange Powder
Vzorec: C₂₁H₁₂O₇
MW: 376.32 g/mol
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00036873
CAS číslo: 3301-79-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure