Tisk…
N-Boc-DL-valine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: BOC-DL-Valine, Boc-DL-Val-OH, 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
425780100 425780500
ACRO425780100EA 2550 CZK
ACRO425780100 ACRO425780500
N-Boc-DL-valine 98%
N-Boc-DL-valine
Vzorec: C₁₀H₁₉NO₄
Bod tání: 112…114 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00069973
CAS číslo: 54895-12-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
NMR consistent with structure