Tisk…
DL-3-Pyrrolidinol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Pyrrolidin-3-ol, 3-Pyrrolidinol, DL-3-Hydroxypyrrolidine
425750010 425750050
ACRO425750010EA 3720 CZK
ACRO425750010 ACRO425750050
DL-3-Pyrrolidinol 97%
DL-3-Pyrrolidinol
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Bod varu: 179 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,076 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005256
CAS číslo: 40499-83-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %