Tisk…
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (3aR,4R,7S,7aS)-rel-3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methanoisobenzofuran-1,3-dione, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-exo-2,3-dicarboxylic Anhydride
425740010 425740050
ACRO425740010EA 1950 CZK
ACRO425740010 ACRO425740050
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride 95%
cis-5-Norbornene exo-2,3-dicarboxylic anhydride
Appearance: White to tan Solid
Vzorec: C₉H₈O₃
Bod tání: 144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00630580
CAS číslo: 2746-19-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 145 °C
GC ≥94 %