Tisk…
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Pent-4-yn-1-yl)isoindoline-1,3-dione
425730050 425730250
ACRO425730050EA 2120 CZK
ACRO425730050 ACRO425730250
N-(4-Pentynyl)phthalimide 97%
N-(4-Pentynyl)phthalimide
Vzorec: C₁₃H₁₁NO₂
MW: 213,24 g/mol
Bod tání: 87…91 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798110
CAS číslo: 6097-07-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 87 to 91 °C
GC ≥96.0 %