Tisk…
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
428150010 428150050
ACRO428150010EA 1850 CZK
ACRO428150010 ACRO428150050
Methyl p-tolyl sulphoxide 98%
Methyl p-tolyl sulphoxide
Appearance: White to yellow Low melting powder or crystals
Vzorec: C₈H₁₀OS
MW: 154.227 g/mol
Bod varu: 113…114 °C (2.2 mmHg)
Bod tání: 41…46 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075175
CAS číslo: 934-72-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Low melting powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 41 to 46 °C
GC ≥97.5 %
NMR consistent with structure