Tisk…
Ethylaluminium dichloride 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428041000 428048000
428041000.EA 3020 CZK
428041000. 428048000.
Ethylaluminium dichloride 1.8 M in toluene, AcroSeal®
Ethylaluminium dichloride
Vzorec: C₂H₅AlCl₂
MW: 126.95
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000457
CAS číslo: 563-43-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 23 to 27 %