Tisk…
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
428031000 428038000
428031000.EA 3200 CZK
428031000. 428038000.
1-Octylmagnesium chloride 1.4 M in THF, AcroSeal®
1-Octylmagnesium chloride
Vzorec: C₈H₁₇ClMg
Bod vzplanutí: –10 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000476
CAS číslo: 38841-98-4
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Grey-green to brown Solution
Titration Grignard 1.2 to 1.6 M
Additional info is possible)