Tisk…
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
425690010 425690050
ACRO425690010EA 3180 CZK
ACRO425690010 ACRO425690050
2-Methyl-3-buten-1-ol 98%
2-Methyl-3-buten-1-ol
Appearance: Clear colorless Liquid
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,134 g/mol
Bod varu: 120…121 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,835 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00009985
CAS číslo: 4516-90-9
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4300 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %