Tisk…
2,3-Diaminophenol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
425680010 425680050
ACRO425680010EA 2750 CZK
ACRO425680010 ACRO425680050
2,3-Diaminophenol 97%
2,3-Diaminophenol
Vzorec: C₆H₈N₂O
Bod tání: 161…165 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075199
CAS číslo: 59649-56-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown to dark brown Powder or crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %