Tisk…
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427940100 427940500
ACRO427940100EA 1760 CZK
ACRO427940100 ACRO427940500
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate 99%
Dimethyl-2,6-pyridinedicarboxylate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 123 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134493
CAS číslo: 5453-67-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥98.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Specific optical rotation +6.3° to +7.3° (20 °C, 589 nm) (C=4, water) (Warm at 40 °C to dissolve)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (On dried basis)
Chloride (Cl) ≤0.05 %
Sulfate (SO4) ≤0.03 %
Iron (Fe) ≤30 ppm