Tisk…
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427931000 427938000
427931000.EA 1530 CZK
427931000. 427938000.
Zirconium(IV) Propoxide ∼ 70%, AcroSeal®
Zirconium(IV) Propoxide
Appearance: Colorless to yellow to amber Solution
Vzorec: C₁₂H₂₈O₄Zr
Hustota: 1,044 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015307
CAS číslo: 23519-77-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to amber Solution
Assay 27.0 to 29.0 % (ZrO2)
Melting point 73 to 80 °C
GC ≥97.5 %