Tisk…
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromo-2-chloroacetophenone, Bromomethyl o-chlorophenyl ketone, 2-Bromo-1-(2-chlorophenyl)ethanone, 2-Bromo-2'-chloroacetophenone, 2-Chlorophenacyl bromide
427890010 427890050
ACRO427890010EA 2380 CZK
ACRO427890010 ACRO427890050
ω-Bromo-2-chloroacetophenone 95%
ω-Bromo-2-chloroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrClO
MW: 233.49
Bod varu: 162…166 °C (20 mmHg)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00832993
CAS číslo: 5000-66-8
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Oxalate (C2O4) (limit about 0.05%) Passes test
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤2 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %