Tisk…
n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427811000 427818000
427811000.EA 2640 CZK
427811000. 427818000.
n-Octylmagnesium bromide 2 M in diethyl ether, AcroSeal®
n-Octylmagnesium bromide
Appearance: Yellow to brown Solution
Vzorec: C₈H₁₇BrMg
MW: 217.43 g/mol
Bod varu: 35 °C (760 mmHg)
Hustota: 0.961 g/cm³
Bod vzplanutí: –35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191566
CAS číslo: 17049-49-9
UN: 2924
ADR: 3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 1.9 to 2.2 M
GC ≥98.0 %