Tisk…
Phenethylmagnesium chloride solution 1 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427801000 427808000
427801000.EA 2760 CZK
427801000. 427808000.
Phenethylmagnesium chloride solution 1 M in THF, AcroSeal®
Phenethylmagnesium chloride solution
Appearance: Yellow to brown Solution
Vzorec: C₈H₉ClMg
Hustota: 0,954 g/cm³
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00192387
CAS číslo: 90878-19-6
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to brown Solution
Titration Grignard 0.90 to 1.10 M
Refractive index 1.3820 to 1.3940 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %