Tisk…
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
427761000 427768000
427761000.EA 3130 CZK
427761000. 427768000.
Hexylmagnesium bromide 0.8 M in THF, AcroSeal®
Hexylmagnesium bromide
Appearance: Brown Solution
Vzorec: C₆H₁₃BrMg
MW: 189.38 g/mol
Hustota: 0.98 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000046
CAS číslo: 3761-92-0
UN: 2924
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Solution
Titration Grignard 0.6 to 1 M
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥97.5 %