Tisk…
4-Mercaptobenzoic acid 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Thiobenzoic acid
373300050 373300250
ACRO373300050EA 3130 CZK
ACRO373300050 ACRO373300250
4-Mercaptobenzoic acid 90%
4-Mercaptobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₂S
MW: 154.1863 g/mol
Bod tání: 223…225 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016617
CAS číslo: 1074-36-8
UN: 3335
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 215 to 224 °C
HPLC ≥88 %