Tisk…
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397670050 397670250
ACRO397670050EA 2090 CZK
ACRO397670050 ACRO397670250
2-Bromo-6-methoxypyridine 97%
2-Bromo-6-methoxypyridine
Vzorec: C₆H₆BrNO
Bod varu: 206 °C
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00088345
CAS číslo: 40473-07-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %