Tisk…
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 1-cyclopentene-1-carboxylate
397590010 397590100
ACRO397590010EA 1380 CZK
ACRO397590010 ACRO397590100
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate 97%
Methyl-1-cyclopentene-1-carboxylate
Vzorec: C₇H₁₀O₂
MW: 126,1531 g/mol
Bod varu: 76…78 °C (9 mmHg)
Bod vzplanutí: 62 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00239506
CAS číslo: 25662-28-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %