Tisk…
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Formyl-m-xylene
397560010 397560050
ACRO397560010EA 1110 CZK
ACRO397560010 ACRO397560050
2,6-Dimethylbenzaldehyde 97%
2,6-Dimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O
MW: 134.18 g/mol
Bod tání: 27…30 °C
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00128003
CAS číslo: 1123-56-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %