Tisk…
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Pyrazolecarboxylic acid
396851000 396855000
ACRO396851000EA 1720 CZK
ACRO396851000 ACRO396855000
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid 97%
1H-Pyrazole-4-carboxylic acid
Vzorec: C₄H₄N₂O₂
MW: 112,09 g/mol
Bod tání: 282 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011558
CAS číslo: 37718-11-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %