Tisk…
2-Iodopyrazine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397530010 397530050
ACRO397530010EA 1680 CZK
ACRO397530010 ACRO397530050
2-Iodopyrazine 97%
2-Iodopyrazine
Vzorec: C₄H₃IN₂
Bod varu: 109…110 °C (34 mmHg)
Bod vzplanutí: 110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01319019
CAS číslo: 32111-21-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.5 %