Tisk…
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: (tert-Butyldimethylsilyloxy)acetaldehyde
397510010 397510050
ACRO397510010EA 2940 CZK
ACRO397510010 ACRO397510050
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde 90%
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Appearance: Clear colorless to straw yellow Liquid
Vzorec: C₈H₁₈O₂Si
Bod varu: 156…157 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,915 g/cm³
Bod vzplanutí: 60 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01321229
CAS číslo: 102191-92-4
UN: 1989
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to straw yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %