Tisk…
Sarcosine methyl ester hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397500500 397502500
ACRO397500500EA 2740 CZK
ACRO397500500 ACRO397502500
Sarcosine methyl ester hydrochloride 97%
Sarcosine methyl ester hydrochloride
Vzorec: C₄H₉NO₂·HCl
Bod tání: 110…125 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038876
CAS číslo: 13515-93-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1.0 % (1 g, 70°C) (to constant weight)
Titration with HClO4 ≥96.0 %