Tisk…
Magnesium ethanolate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397470050 397471000 397475000
ACRO397470050EA 1350 CZK
ACRO397470050 ACRO397471000 ACRO397475000
Magnesium ethanolate 98%
Magnesium ethanolate
Vzorec: C₄H₁₀MgO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009060
CAS číslo: 2414-98-4
UN: 3205
ADR: 4.2,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain up to 2.5% Mg(OH)2 and/or MgCO3
Titration with HCl 97.5 to 102.5 %