Tisk…
3-Bromobenzoyl chloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: m-Bromobenzoyl chloride, 3-Bromobenzoylchloride
397450050 397450250 397451000
ACRO397450050EA 989 CZK
ACRO397450050 ACRO397450250 ACRO397451000
3-Bromobenzoyl chloride 97%
3-Bromobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄BrClO
MW: 219.46
Bod varu: 74.5…75 °C (0.5 mmHg)
Hustota: 1.666 g/cm³
Bod vzplanutí: 107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000669
CAS číslo: 1711-09-7
UN: 3265
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5940 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %