Tisk…
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
397410010 397410050
ACRO397410010EA 1280 CZK
ACRO397410010 ACRO397410050
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine 97%
2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanamine
Appearance: Colorless to yellow Liquid
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131.175 g/mol
Bod varu: 164…165 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.012 g/cm³
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321384
CAS číslo: 22195-47-7
UN: 2735
ADR: 8 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %