Tisk…
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397380010 397380050 397380250
ACRO397380010EA 1200 CZK
ACRO397380010 ACRO397380050 ACRO397380250
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid 95%
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Appearance: White to light yellow Crystalline powder
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Bod tání: 106…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00674032
CAS číslo: 53473-36-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 119 °C
HPLC ≥94 %