Tisk…
6-Bromoindole 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 6-Bromo-1H-indole
397360010 397360050 397362500
ACRO397360010EA 4780 CZK
ACRO397360010 ACRO397360050 ACRO397362500
6-Bromoindole 96%
6-Bromoindole
Vzorec: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00238550
CAS číslo: 52415-29-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥95 %