Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
396630010 396631000
396630010.EA 8090 CZK
396630010. 396631000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry over Molecular Sieve 99+% stabilizovaný, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm