Tisk…
2-Iodopyridine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
379330010 379330050
ACRO379330010EA 1370 CZK
ACRO379330010 ACRO379330050
2-Iodopyridine 98%
2-Iodopyridine
Vzorec: C₅H₄IN
Bod varu: 52 °C (,9 mmHg)
Bod tání: 118…120 °C
Hustota: 1,928 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00464928
CAS číslo: 5029-67-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to golden Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %