2-Ethylbenzoic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
378750010
378750050
ACRO378750010EA
4050
CZK
ACRO378750010
ACRO378750050
2-Ethylbenzoic acid 97%
2-Ethylbenzoic acid
Vzorec:
C₉H₁₀O₂ Bod tání: 62…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00045838 CAS číslo: 612-19-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 62 to 66 °C |
HPLC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |