Tisk…
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
397200010 397201000
397200010.EA 7840 CZK
397200010. 397201000.
(±)-2-Methyltetrahydrofuran, extra dry 99+% stabiliser free, AcroSeal®
(±)-2-Methyltetrahydrofuran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Bod varu: 79 °C (1013 hPa)
Bod tání: –136 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C (ot. pohárek)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005367
CAS číslo: 96-47-9
UN: 2536
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Peroxides ≤20 ppm