Tisk…
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
397150010 397150050
ACRO397150010EA 2650 CZK
ACRO397150010 ACRO397150050
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid 97%
5-Formyl-2-thiopheneboronic acid
Vzorec: C₅H₅BO₃S
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02093666
CAS číslo: 4347-33-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %