Tisk…
Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
396501000 396508000
396501000.EA 3900 CZK
396501000. 396508000.
Lithium isopropoxide 3 M in THF, AcroSeal®
Lithium isopropoxide
Appearance: Clear red Solution
Vzorec: C₃H₇LiO
Hustota: 0,87 g/cm³
Bod vzplanutí: –19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048286
CAS číslo: 2388-10-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to red Solution
Strength 2.9 to 3.3 M